Hait: Pipetintäyttäjät
Pipetintäyttäjä täyttää nopeasti lasi- tai muovipipetin, ja halutun nestemäärän annostelu on tarkkaa ja nopeaa. Pipetin täyttäminen ja tyhjentäminen voi tapahtua pipetintäyttäjän mallista riippuen monella tavalla. Yksinkertaisimmalla pipetintäyttäjällä nesteannostelu tapahtuu sormin puristettavan pallon avulla. Nesteannostelu voi tapahtua myös sormin rullattavan männän avulla tai sitten sähköpumpetin nappia painamalla. Sähköpumpetti voi toimia paristolla tai verkkovirralla.
Pipetintäyttäjä täyttää nopeasti lasi- tai muovipipetin, ja halutun nestemäärän annostelu on tarkkaa ja nopeaa. Pipetin täyttäminen ja tyhjentäminen voi tapahtua pipetintäyttäjän mallista riippuen monella tavalla. Yksinkertaisimmalla pipetintäyttäjällä nesteannostelu tapahtuu sormin puristettavan pallon avulla. Nesteannostelu voi tapahtua myös sormin rullattavan männän avulla tai sitten sähköpumpetin nappia painamalla. Sähköpumpetti voi toimia paristolla tai verkkovirralla.
52  results were found
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (612-7179)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VWR® pipette controller is a compact and portable device that features multiple user-selectable modes and speeds to perform a wide range of liquid...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The Smoothie™ pipette filler is a simple manual pipetting aid for convenient single-handed operations. It fits all sizes of glass or plastic pipettes ...
Tuoteluettelon nro: (612-4548)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pipetintäyttäjä, soveltuu kaikille 1 - 100 ml:n lasi- ja muovipipeteille.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pipette controller for glass and plastic pipettes from 1 to 100 ml.
Tuoteluettelon nro: (612-4546)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pipetintäyttäjä Sitä voi käyttää kaikkien 1- 25 ml:n lasi- tai muovipipettien kanssa.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pipette controller, Pro
Tuoteluettelon nro: (612-4552)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pipetintäyttäjä, lasi- ja muovipipetit 1-100 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Macro pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,1 to 200 ml.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: The accu-jet® S pipette controller brings versatility and endurance to your team. It makes lab work simple, easy, and efficient, whether you work with...
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Tuoteluettelon nro: (612-1912)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Soveltuu kertakäyttöisille mikropipeteille, joissa on rengasmerkki, ja muille pienikokoisille, enintään 1 ml:n pipeteille (esim. veren laimennuspipete...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (612-2627)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Pipetinohjain lasi- ja muovipipeteille 0,1 to 200 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Sustainable Packaging
Tuoteluettelon nro: (612-1910)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Pipetintäyttäjä, sopii kertakäyttöisille mikropipeteille, joissa koko putken kiertävä rengasmerkki, sekä tilavuudeltaan enintään 1 ml:n pipetit, ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Integra
Kuvaus: Pipetinohjain lasi- ja muovipipeteille 0,1 to 100 ml.
Toimittaja: Integra
Kuvaus: Soveltuu kaikille 1–100 ml:n lasi- ja muovipipeteille
Tuoteluettelon nro: (612-2715)
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Rechargeable, cordless and lightweight, the Midi Plus™ pipette controller can be used with all plastic, glass and Pasteur-type pipettes between 1 and ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (612-2604)
Toimittaja: HIRSCHMANN
Kuvaus: Controller, pipette, pipetus®-junior
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom