Pipetintäyttäjät, micro-classic
Toimittaja: Brand
612-1912EA 82.2 EUR
612-1912
Pipetintäyttäjät, micro-classic
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetintäyttäjät
Soveltuu kertakäyttöisille mikropipeteille, joissa on rengasmerkki, ja muille pienikokoisille, enintään 1 ml:n pipeteille (esim. veren laimennuspipeteille), joiden imupään halkaisija on enintään 5 mm.
  • Ergonominen muotoilu ja käytön helppous tekevät työn miellyttävämmäksi
  • Koeputkihedelmöitykseen (IVF) ja terveydenhuollon laboratorioihin
  • Minimoi kontaminaatioriskin käsiteltäessä tartuntavaarallisia aineita
  • Voidaan käyttää oikealla tai vasemmalla kädellä, imuputki voidaan autoklavoida