Pipetintäyttäjä, accu-jet® pro
Toimittaja: Brand
accu-jet® pro
612-2881EA 658 EUR
612-2881 612-2882 612-2883 612-2628 BRND26330 612-2625 BRND26320 612-2626 612-2627 612-2884
Pipetintäyttäjä, accu-jet® pro
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetintäyttäjät
Pipetinohjain lasi- ja muovipipeteille 0,1 to 200 ml.
  • Tyhjennystavan valinta yhdellä kädellä joko vapaasti valuttamalla tai nopeasti puhalluksella, portaaton moottorin pyörimisnopeuden säätö ja pipetointinopeuden säätö pipetointipainikkeilla
  • Älykäs elektroninen järjestelmä estää ylitäyttymisen
  • Akkujen alhaisesta lataustasosta ilmoittava vilkkuva LED-valo
  • Aspiroi äänettömästi 50 ml näytettä kerrallaan 10 sekunnissa
  • Käy yhtäjaksoisesti jopa 8 tuntia (10 ml:n pipetti)
  • Aina käden ulottuvilla: voidaan jättää työpöydälle kärki ylöspäin (estää kärjen kontaminoitumisen) tai ripustaa seinätelineeseen
Paino: 190 g
Tilaustiedot: pipetintäyttäjän NiMH-akku, kaksi akkulokeron luukkua, seinäteline, akkulaturi ja kaksi varasuodatinta (0,2 µm:n membraanisuodatin).