Hait: Pipetintäyttäjät, kumiset
Pipetintäyttäjät; pumpetit ja tutit ovat perustarvikkeita joka laboratoriossa. Tämä manuaalinen pipetointiväline on käytettävissä yhdellä kädellä. Pumpetteja löytyy erivärisinä mm. punaisena, sinisenä ja mustana.<br />Vakuumi-painepalloa voidaan käyttää kaasumaisten näytteiden keräämiseen.
Pipetintäyttäjät; pumpetit ja tutit ovat perustarvikkeita joka laboratoriossa. Tämä manuaalinen pipetointiväline on käytettävissä yhdellä kädellä. Pumpetteja löytyy erivärisinä mm. punaisena, sinisenä ja mustana.
Vakuumi-painepalloa voidaan käyttää kaasumaisten näytteiden keräämiseen.
29  results were found
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Luonnonkumia.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Punaista kumia.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Natural latex.
Tuoteluettelon nro: (612-2705)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Mustaa kumia, PVC-liittimet
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (612-2703)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Punaista kumia, valkoinen muoviliitin ja silikonista valmistettu kartiosovitin, voidaan autoklavoida.
UOM: 1 * 3 Items
Toimittaja: Saint-Gobain
Kuvaus: Kumi.
Tuoteluettelon nro: (612-1449)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PET-muoviputki, silikonisovitin ja TPE-imupalkeet, joissa on tuuletusaukko.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BURK7554-0002)
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Peleus ball, simple pipetting aid. Evacuation takes place via an automatic valve. By pressing the valves, the liquid is drawn up, dispensed or purged.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (612-2389)
Toimittaja: Saint-Gobain
Kuvaus: Bulbs for droppers, available in latex or silicone.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: Safety pipette fillers made of natural rubber or silicone.
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: Natural rubber.
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: PVC bulbs with 6 mm Ø hole for larger pipettes.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Made of rubber, red.
Tuoteluettelon nro: (KART3914)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Dropping bulbs with rim, made of latex. Suitable for Ranvier dropping tubes and Pasteur pipettes.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: Natural rubber, chloroprene or PVC.
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: Latex, silicone or latex/styrene-butadiene.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom