Kumipalje
Toimittaja: Deutsch & Neumann
DENE4200005EA 27.1 EUR
DENE4200005 612-9952 612-9953 DENE4250003
Kumipalje
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetintäyttäjät, kumiset
Natural rubber, chloroprene or PVC.
Used for filling automatic burettes, Pellet pattern (ball set with net) or atomisers (bulb).