VWR®, Pipettikumi
Toimittaja: VWR
VWR®
612-2693EA 52.9 EUR
612-2693 VWRU82024-554 612-2691 VWRU82024-550
VWR®, Pipettikumi
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetintäyttäjät, kumiset
Natural latex.
  • Sopivat pasteurpipetteihin, pieniin pipetteihin ja pisaralaskureihin
Tilavuus: 1 a 2 ml
Pituus: 43/52 mm