VWR®, Pipetin täyttäjä pipeteille ja ruiskuille
Toimittaja: VWR
VWR®
612-2701EA 8.8 EUR
612-2701 612-2702 612-2699 612-2700
VWR®, Pipetin täyttäjä pipeteille ja ruiskuille
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetintäyttäjät, kumiset
Punaista kumia.
  • Sopivat suuriin pipetteihin ja ruiskuihin
  • Paksut seinät
  • Helppo käyttää
Tilavuus: 12 - 150 ml
Avoimen pään halkaisija: 4,0 - 6,3 mm