VWR®, Pipetin täyttäjä, Safety
Toimittaja: VWR
VWR®
612-2703EA 25.3 EUR
VWRU82024-574 612-2703
VWR®, Pipetin täyttäjä, Safety
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetintäyttäjät, kumiset
Punaista kumia, valkoinen muoviliitin ja silikonista valmistettu kartiosovitin, voidaan autoklavoida.
  • Sopii pieniin ja suuriin pipetteihin
  • Pipetit voidaan liittää tukevasti kartiomalliseen sovittimeen, joka myös ehkäisee murtumia, koska sen työntäminen palloon ei vaadi niin suurta voimaa
  • Joustavalla nauhalla pallon voi ripustaa reagenssipulloon tai käyttäjän ranteeseen
Tilavuus: 15 ml