Sterilointilaatikot pipeteille
Toimittaja: Nickel-Electro
612-2589EA 86.8 EUR
612-2589
Sterilointilaatikot pipeteille
Laatikot Pipetin sterilointiastiat
Anodisoitua alumiinia, nelikulmainen jalusta.
  • Sisäpuolen steriloitavat silikonityynyt suojaavat pipettejä vaurioilta steriloinnin ja kuljetuksen aikana
  • Nelikulmaiset säiliöt eivät kieri pöydältä ja voidaan pinota
  • Voidaan autoklavoida