Hait: Pipettipesurit
Pipettipesuriin kuuluu liotusastia, pipettikori, huuhteluastia.<br />Byrettipesuri on korkeampi kuin pipettipesuri. Pipettipesuri pesee monta pipettiä samanaikaisesti. Pipettikorilla siirrät kätevästi kaikki pipetit kerralla liotusastiasta huuhteluastiaan. Pipettikoriin on saatavissa jatkovarsi esim. korkeampaa byrettipesuria varten.
Pipettipesuriin kuuluu liotusastia, pipettikori, huuhteluastia.
Byrettipesuri on korkeampi kuin pipettipesuri. Pipettipesuri pesee monta pipettiä samanaikaisesti. Pipettikorilla siirrät kätevästi kaikki pipetit kerralla liotusastiasta huuhteluastiaan. Pipettikoriin on saatavissa jatkovarsi esim. korkeampaa byrettipesuria varten.
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: These conveniently packaged sets contain a basket, a jar and a washer. A larger size is available to accomodate up to 32" (81 cm) long pipettes.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: This system enables trouble-free, gentle cleaning of pipettes with repetitive siphon rinsing.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: For washing and rinsing of pipettes. Insert a filled pipette basket. Attach it to your sink water or DI tap and drain for repeated, automatic fill and...
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Rinsing sets for cleaning pipettes up to 600 mm length and Mohr burettes gently and efficiently. The entire washing system consists of a washer, a pip...
Tuoteluettelon nro: (BURK9650-0650)
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Pipettien helppoon ja hellävaraiseen puhdistamiseen ja turvalliseen säilytykseen. Käytännöllinen järjestelmä jokaiseen laboratorioon.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom