Reagenssisäiliöt
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
612-6572EA 46.1 EUR
612-6572 613-2671 613-2672
Reagenssisäiliöt
Reagenssisäiliöt
PP, valkoinen, voidaan autoklavoida.
  • V-pohjaiset
  • 4-, 8- tai 12-kanavaisille pipeteille