Mittapipetti, männällä
Toimittaja: Hirschmann Laborgeräte
612-1030EA 46.9 EUR
612-1030 612-1029 612-1025 612-1026 612-1027 612-1028
Mittapipetti, männällä
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit, asteikolla
AR-Glas®.
  • Kalibroitu tyhjennyksen mukaan (Ex)
  • Mitta-asteikko painettu kestävällä ruskealla värillä, tasatilavuuksissa rengasmerkit
  • Kiinteä pipetintäyttäjä ruiskuille