Serologinen pipetti
Toimittaja: Greiner bio-one
612-3272EA 323 EUR
612-3272 612-1014 612-1011 612-3328 612-1018 612-1016 612-3324 612-3323 612-1013 GREI760160-TRI_100 612-1012 612-0677 612-1019 612-1015 GREI760107_200 612-3327 612-9107 612-3325 612-1020 612-1017
Serologinen pipetti
Pipetit ja pipetintäyttäjät Serologiset pipetit
Valmistettu laadukkaasta PS:stä, mitta-asteikko, steriili.
  • Selkeä ja helppolukuinen mitta-asteikko, pystysuora värillinen raita 1, 2, 5, 10 ja 25 ml:n pipeteissä
  • Parannettu kapasiteetti negatiivisen mitta-asteikon ansiosta
  • Vanutulppa estää nesteitä nousemasta pipetointilaitteeseen
  • Kansainvälisten standardien mukainen värikoodaus helpottaa pipetin valintaa
  • Ei sisällä DNaasia, RNaasia, ihmisen DNA:ta, pyrogeeneja eikä sytotoksiineja
Pakkaus: Tukkupakattu suljettaviin muovipusseihin, yksittäispakattu auki repäistävään muoviin/paperiin tai yksittäispakattu auki repäistävään muoviin, jossa kätevä avauskohta ja pipetin aseptinen vapautus (eränumero ja viimeinen käyttöpäivä painettu pakkauksen jokaiseen tuotteeseen).