Serological pipettes, Falcon®
Toimittaja: Corning
Corning® Falcon®
BDAA357550_COS BDAA357525_COS BDAA357543_COS
Serological pipettes, Falcon®
Pipetit ja pipetintäyttäjät Serologiset pipetit
PS, läpinäkyvä, mitta-asteikollinen, steriili.
  • Värillinen, pumpulitulpallinen yläosa ja värillinen pakkaus helpottavat tunnistusta
  • Negatiiviset asteikot ja käänteiset asteikot (lukuun ottamatta 1 ml)
  • Ei sisällä pyrogeeneja
Pakkaus: Individually wrapped in paper-peelable bags or bulk packed in bags.