Hait: Straw-pipetit
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (612-1675)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP:stä valmistetut olkipipetit, säteilytetyt, kertakäyttöiset, steriilit, ilman asteikkoa.
UOM: 1 * 1.000 Items
Tuoteluettelon nro: (710-1021)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Ilmansyrjäytyspipetti, jossa on kaksi esikalibroitua vaihetta, mahdollistaa 1 ja 0,1 ml:n saman nesteen pipetoinnin myöhemmin. Ihanteellinen vaihtoeht...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (GOSSEPI5-01)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Straw pipettes made of PP for liquid handling.
UOM: 1 * 3.600 Items
Sertifikaatit
Tuoteluettelon nro: (GRADSTW180)
Toimittaja: Grade Products
Kuvaus: These disposable pipette straws are specifically designed for use with laboratory blender bags. They are sterile, unbreakable and eliminate the hazard...
UOM: 1 * 2.000 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom