Straw-pipetit
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
612-1675EA 41 EUR
612-1675
Straw-pipetit
Pipetit ja pipetintäyttäjät Straw-pipetit
PP, ionisoitu, kertakäyttöinen, steriili, ei asteikkoa
  • Eränumero ja viimeinen käyttöpäivä toisessa pakkauksessa
  • Pussin voi sulkea painamalla ja siten suojata tuotteet
  • Sinetöidyssä pussissa tuotteen ionisointi säilyy avaamiseen saakka
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan