Suodatinkärjet, Solvent Safe™
Toimittaja: Thermo Scientific
Solvent Safe™
612-9621EA 0 EUR
612-9621 612-9644 612-9643
Suodatinkärjet, Solvent Safe™
Pipetinkärjet
Solvent Safe™ -hiilisuodatin suojaa nesteannostelijoita haihtuvien orgaanisten yhdisteiden syövyttäviltä höyryiltä ja on kalliita täydellisen syrjäytyksen periaatteella toimivia pipettejä edullisempi.