Pipetinkärkiä, geelinlatauskärjet, HydroLogix™
Toimittaja: Thermo Scientific
HydroLogix™
MLBP3691-11EA 0 EUR
MLBP3691-11 732-2339 732-2256
Pipetinkärkiä, geelinlatauskärjet, HydroLogix™
Pipetinkärjet
Suunniteltu pystysuoran elektroforeesigeelin lataukseen.
  • Valittavana pyöreä tai litteä kärki
  • Saatavilla tilavuuksina 1 - 10 µl tai 2 - 200 µl
  • Tarkoitettu geelien lataukseen, kaksi paksuusvaihtoehtoa