VWR®, Pipetinkärkiä, kapillaarikärjet geelinlataukseen
Toimittaja: VWR
VWR®
732-0509EA 107 EUR
732-0509 732-0508
VWR®, Pipetinkärkiä, kapillaarikärjet geelinlataukseen
Pipetinkärjet
Non bevelled capillary section, non graduated, compatibility type H.
  • Ohut kapillaari mahtuu geelilevyjen väliin ja siten geelikampojen piikkien väliin jäävät kuopat on mahdollista täyttää tarkasti
  • Laaja tartuntapinta