VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Pipetinkärkiä
Toimittaja: VWR
VWR® MultiTray®
612-2914EA 52.5 EUR
612-2914 612-2915 612-2999 612-2913 612-2599
VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Pipetinkärkiä
Pipetinkärjet
Kärjet hyllytetty MultiTrays®. Yhteensopiva useimpien mikropipettien kanssa, paitsi 612-2913, joka on yhteensopiva Gilson®- ja Labmate®-mikropipettien kanssa. MultiBox® plus on autoklavoitava PP-laatikko pölytiiviillä, saranoidulla ja liukuvalla kannella, joka voidaan avata kokonaan tai osittain. MultiBox® plus sopii käytettäväksi kaikkien MultiTrays®-alustojen kanssa.
  • Istuu tukevasti mikropipetin kärkikartioon, suorat muodot helpottavat käsittelyä, pienet nestejäämät
  • MultiBox® ei saa koskettaa autoklaavin seiniä, ja se on asetettava oikeankokoiseen säiliöön
  • MultiBox®:iin käyttöikää voi pidentää pinoamalla korkeintaan 5 laatikkoa päällekkäin (myös hyllyssä tai kaapissa säilytettäessä)Sterilointiolosuhteet: +121 °C, 1,2 bar, enintään 30 minuuttia, astiat avattuina
Tilaustiedot: saatavana edullisissa, tilaa säästävissä MultiTray®-järjestelmissä (katso kuvat).