Pipetinkärkiä, Finntip™ Flex
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
613-5020EA 0 EUR
613-5020 613-5021 613-0190 613-0806 613-0807 613-0809 613-0797 613-0798 613-0810 613-0799 613-0811 613-0614 613-0812 613-0813 613-0615 613-5022 613-0814 613-0815 613-0816 613-0817 613-0818 613-0819 613-1598 613-5019 613-0800 613-0801
Pipetinkärkiä, Finntip™ Flex
Pipetinkärjet
Uuden sukupolven kärjet tarjoavat käyttäjälle enemmän joustavuutta.
  • Korkealaatuista PP-muovia, voidaan autoklavoida
  • Ergonominen ohutseinäinen kärki; kevyt kiinnitys ja irrotus
  • Luistamaton teline, saranoitu kansi
  • Helppokäyttöinen täyttömenetelmä
Pakkaus: Pakkaus: kärkiä saa irrallisina, telineissä, aloituspakkauksissa (96 kärkeä/teline + 20 kpl 96 kärjen täyttöpakkausta) ja täyttöpakkauksissa (20 x 96 kärkeä).
Pakkaus: kärkiä saa irrallisina, telineissä, aloituspakkauksissa (96 kärkeä/teline + 20 kpl 96 kärjen täyttöpakkausta) ja täyttöpakkauksissa (20 x 96 kärkeä).
10 ml: kärkiä saa irrallisina.