Pipetinkärkiä, yleiskäyttöiset, Axygen®
Toimittaja: Corning
Axygen®
613-0628EA 77.7 EUR
613-0628 613-0629 613-0630 613-3826 613-3827 613-1320 613-0670 613-1289 613-0673 613-1288 613-1270 613-1309 613-0663 613-0664 613-0666 613-0667 613-0668 613-0669 613-0901 613-1272 613-1271 613-1276 613-0661 613-1277 615-0029 613-0649 AXYGTR-222-C-STK-S 613-1269 613-0656 613-0657 613-0658 613-0659 613-1340 613-1263 613-1342 613-1265 613-1341 613-1267 613-0650 613-0651 613-1343 613-1290 613-1292 613-1291 613-3828 613-3829 613-0641 613-1334 613-0642 613-0643 613-0644 613-1336 613-0645 613-1338 613-0646 613-0965 613-0647 613-0648 613-1293 613-1297 613-3830 613-0640 613-1299
Pipetinkärkiä, yleiskäyttöiset, Axygen®
Pipetinkärjet
These universal pipette tips are compatible with most micropipettes.
  • PP, autoclavable
  • Smooth finish for minimum retention of collected sample
  • Certified free of RNase, DNase and endotoxins
  • Maxymum Recovery® tips feature ultra smooth surfaces: For reduced sample loss and maximal accuracy and precision
Tilaustiedot: saatavana irrallaan tai telineissä, steriileinä tai steriloimattomia.