Pipetinkärkiä
Toimittaja: Sartorius
BHITLH-780314_UEA 40.3 EUR
BHITLH-780314_U 613-4172 613-1665 613-5109 613-5107 613-0677 613-0678 613-0679 BHITLH-780314 613-2911 613-5101 613-5102 613-4153 BHITLH-X780201 613-4175 613-5100 613-5089 613-4176 613-5105 BHITLH-X780200 613-5106 613-3024 613-4140 613-4161 613-0915 613-0916 613-5090 613-0687 613-6741 613-5099 613-1791 613-0680 613-5111 613-1793 732-1557 732-1556 613-1792 613-4149 613-6743 BHITLH-X781001 732-1559 BHITLH-X781000 732-1558 613-1794
Pipetinkärkiä
Pipetinkärjet
Nämä pipetin kärjet sopivat useisiin markkinoilla oleviin pipetteihin.
  • Vaaleaa, korkealaatuista polypropeenia, voidaan autoklavoida
  • Oikea muoto takaa, ettei tiiviste vuoda
  • Valmistettu ja pakattu pölyttömästi, tarkoin valvotuissa olosuhteissa
Tilaustiedot: tukkupakkaus, autoklavoitavat kotelot, täyttöpakkaus.
Varoitus: * Käytetään Proline XL