Pipetinkärjet, Combitips® Multipette® 4780 -pipeteille
Toimittaja: Eppendorf
613-3514EA 0 EUR
613-3514 613-3512
Pipetinkärjet, Combitips® Multipette® 4780 -pipeteille
Pipetinkärjet
Tarkka, luotettava annostelujärjestelmä, jota käytetään yhdessä vanhan Multipette® 4780:n kanssa.
Tilaustiedot: 0,05 ml:n Combitip®-kärjet toimitetaan 50 kappaleen sarjoissa 96×10 µl:n kärkien mukana.