Pipetinkärkiä, robottikärjet Zymark® (Presto, RapidPlate, SciClone) -pipetointirobottiin
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
736-0023EA 210 EUR
736-0023 613-1885 736-0024 736-0102 613-1865 613-1886 737-2002 737-2000 737-2001
Pipetinkärkiä, robottikärjet Zymark® (Presto, RapidPlate, SciClone) -pipetointirobottiin
Pipetinkärjet
Laadukkaat kärjet, tarkoitettu erityisesti tutkimuksiin molekyylibiologian laboratorioissa.
  • Läpinäkyvä PP
  • Ei sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta eikä pyrogeeneja
  • Kärjissä on ART®-suodattimet, jotka estävät ristikontaminaatioriskin näytteiden välillä. Suunniteltu käyttötarkoituksiin, joissa käsitellään DNA- ja RNA-näytteitä sekä radioaktiivisia ja tartuntavaarallisia näytteitä
  • Steriilit kärjet: steriloitu gammasäteilyllä