Pipetinkärkiä, robottikärjet Qiagen® BioRobot® (3000/8000/9600/9604, Rosys, Colibri) -pipetointirobotteihin
Toimittaja: Thermo Scientific
737-2020EA 250 EUR
737-2020 737-2033 737-2022 736-0031 737-2032 737-2025 737-2028 737-2019 736-0032 737-2034 736-0033 737-2026 737-2030 737-2024
Pipetinkärkiä, robottikärjet Qiagen® BioRobot® (3000/8000/9600/9604, Rosys, Colibri) -pipetointirobotteihin
Pipetinkärjet
Laadukkaitten kärkien yhteensopivuus ja tukevuus on varmistettu testaamalla kärjet niillä työasemilla, joihin ne on suunniteltu.
  • Läpinäkyvä tai musta PP
  • Kärjissä ART®-suodattimet, jotka estävät näytteiden välisen ristikontaminaation; suunniteltu sovelluksiin, joissa käsitellään DNA- ta RNA-näytteitä, radioaktiivisia tai tartuntavaarallisia näytteitä
  • Ei sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta, pyrogeeneja eikä ATP:tä
  • Steriilit kärjet: steriloitu gammasäteilyllä
Tilaustiedot: Saatavana 10 tai 50 telineen laatikoissa (Econopak).