Pipetinkärkiä, robottikärjet Beckman®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
736-0013EA 262 EUR
736-0013 736-0015 736-0096 736-0075 736-0097 736-0098 736-0077 736-0099 736-0616 736-0617 736-0016 736-0038 736-0017 736-0018 736-0019 736-0092 736-0070 736-0071 736-0093 736-0094 736-0095 736-0090 736-0091 736-0100 736-0089 736-0001 736-0101 736-0086 736-0020 736-0021 736-0087 736-0000 736-0022 736-0088 736-0618 737-2014 737-2011 736-0083 737-2012
Pipetinkärkiä, robottikärjet Beckman®
Pipetinkärjet
High quality tips, tested on the workstations for which they were created, to ensure compatibility and a secure fit. Certified free of RNase, DNase, DNA, RNA, pyrogens and ATP.
  • Läpinäkyvä PP
  • Kärjissä on ART®-suodattimet, jotka estävät ristikontaminaatioriskin näytteiden välillä. Suunniteltu käyttötarkoituksiin, joissa käsitellään DNA- ja RNA-näytteitä sekä radioaktiivisia ja tartuntavaarallisia näytteitä
  • Kärjissä matala retentio: hydrofobisessa kärjessä näytteen määrä on alhainen, mikä vähentää reagenssijäännöksiä ja lisää samalla huomattavasti tulosten toistettavuutta
  • Steriilit kärjet: steriloitu gammasäteilyllä
Varoitus: * Requires adapter 3772 only available directly from Molecular BioProducts.