Pipetinkärkiä, robottikärjet FLIPR Liberty 384 (Type B)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
737-2017EA 1310 EUR
737-2017
Pipetinkärkiä, robottikärjet FLIPR Liberty 384 (Type B)
Pipetinkärjet
Laadukkaat kärjet, tarkoitettu erityisesti tutkimuksiin molekyylibiologian laboratorioissa. Ei sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta eikä pyrogeeneja.
  • Transparent PP, autoclavable
  • Very low coefficient of variation
  • Tips with ART® filters eliminate any risk of cross-contamination between samples; designed for applications with DNA, RNA as well as radioactive and infectious samples
  • Sterile tips: Sterilised by gamma radiation