Hait: Elektroporaatiolevy
Monikuoppaisia elektroporaatiolevyjä käytetään pääasiassa mikrobiologisiin transfektioihin tai solujen transformaatioon. Automaattisten nestekäsittelijöiden kanssa yhteensopivat kuoppalevyt mahdollistavat solujen käsittelyn ennen elektroporaatiota vaadittavilla liuoksilla ja pitävät näytteet paikallaan sähkövirrassa. Elektroporaatiolevyjä voidaan vielä transfektion/transformaation jälkeen inkuboida optimaalisessa lämpötilassa solujen palautumiseksi.
1 results were found
Sort Results
Luettelonäkymä
Easy View (new)