TLC-levyt, silikageeli 60, muovia
Toimittaja: Merck
1.05750.0001EA 67.8 EUR
1.05750.0001 1.05749.0001 1.05748.0001 1.05735.0001
TLC-levyt, silikageeli 60, muovia
TLC-levyt
TLC-levyt, joissa on sileä ja erittäin tiheä levypinnoite, joka varmistaa kapeat kaistat ja maksimaalisen erotustehokkuuden pienimmällä taustamelulla. Joustavia muovilevyjä voidaan helposti leikata yksilöllisten erotusvaatimusten mukaan.
  • Epäorgaaninen fluoresenssi-indikaattori värittömien näytteiden UV-detektointiin