TLC-levyt, TLC- ja TLC/GLP-levyt, silikageeli 60, lasia
Toimittaja: Merck
1.16485.0001EA 311 EUR
1.16485.0001 1.05566.0001 1.05714.0001 1.05724.0001 1.11798.0001 1.11845.0001 1.05721.0001 1.15327.0001 1.15341.0001 1.05719.0001 1.05789.0001 1.15326.0001 1.05626.0001 1.11844.0001 1.05808.0001 1.05729.0001 1.11846.0001 1.05715.0001 1.05702.0001
TLC-levyt, TLC- ja TLC/GLP-levyt, silikageeli 60, lasia
TLC-levyt
TLC-levyt, silikageeli 60, muuntelematon
Merckin polymeerisidosainetta sisältävä silikageeli 60 tekee pinnasta tasaisen ja kovan, joka ei lohkeile tai muodosta kuplia. Tasainen, äärimmäisen tiivis päällystekerros takaa kapeat vyöhykkeet ja tehokkaan erottelun pitäen samalla taustan häiriöt vähäisenä. Päällystekerroksen paksuus on 250 µm ja hiukkaskoko 10 to 12 µm
Kaksi epäorgaanista. fluoresenssi-indikaattoria värittömien näytteiden UV-detektointiin.
TLC-levyt, konsentrointivyöhyke
Levyllä on kaksi erilaista silikakerrosvyöhykettä: näyte applikoidaan suurihuokoiselle, kemiallisesti reagoimattomalle konsentraatioadsorptioainekerrokselle ja erottelu tapahtuu selektiivisellä kerroksella. Näytepisaroiden muodosta, koosta ja sijainnista riippumatta näyte konsentroituu sekunneissa kapeaksi vyöhykkeeksi kahden adsorptioaineen yhtymäkohtaan, mistä erottelu alkaa. Näytteen applikointi käy helposti ja nopeasti. Sisältää puhdistus- ja konsentraatiovaiheet.
TLC/GLP-levyt
GLP-levyihin on laserilla merkitty tuotenumero, erä ja levyn numero. GLP-levyjen päällysteenä on Merckin luotettava silikageeli 60, ja GLP-levyt toimivat siksi samoin kuin vastaavat TLC- ja HPTLC-levyt.