TLC-levyt, PLC-levyt, silikageeli 60, lasia
Toimittaja: Merck
1.13792.0001EA 480 EUR
1.13792.0001 1.05717.0001 1.13894.0001 1.05744.0001 1.05434.0001 1.13794.0001 1.05745.0001 1.13895.0001 1.05637.0001 1.13793.0001
TLC-levyt, PLC-levyt, silikageeli 60, lasia
TLC-levyt
PLC (Preparative Layer Chromatography) -levyt perustuvat samaan todistettuun Merckin silica-sideaineteknologiaan kuin analyyttiset TLC-levyt. Levyjä on saatavana modifioimattoman silikageelin tai RP-18 modifioidun silikageelin kerroksilla useissa kerroksissa, 500 to 2000 µm, fluoresoivan indikaattorin kanssa tai ilman.
  • Levylle on mahdollista applikoida suuria näytemääriä
  • Erottelu ja puhdistus milligrammoista jopa gramman näytteisiin