Vaakasuora kehityskammio
Toimittaja: CAMAG
552-0048EA 1740 EUR
552-0048 552-0047
Vaakasuora kehityskammio
TLC-kehityskammiot
Horisontaalinen kehityskammio mahdollistaa näytteiden määrän kaksinkertaistamisen verrattuna pystysuoraan kehitykseen. Levyt kehitetään molemmilta vastakkaisilta puolilta samaan aikaan keskikohtaa kohti.
  • Sopii kaiken tyyppisille liuottimille
  • Saatavilla kahdelle levykoolle