Hait: Pyknometrit
Pyknometrit (pyknometripullot ja -astiat) tiheyden määrittämiseen. Lasisia tiheyspulloja on saatavana myös lämpömittarilla ja vakiohioksella. Valikoimassa myös anodisoituja alumiinikuppeja ja ruostumatomasta teräksestä valmistettuja kuppeja (ISO 2811, DIN 53 217, ASTM D 1475).
Pyknometrit (pyknometripullot ja -astiat) tiheyden määrittämiseen. Lasisia tiheyspulloja on saatavana myös lämpömittarilla ja vakiohioksella. Valikoimassa myös anodisoituja alumiinikuppeja ja ruostumatomasta teräksestä valmistettuja kuppeja (ISO 2811, DIN 53 217, ASTM D 1475).
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Boorisilikaattilasi 3.3, DIN ISO 3507, Gay-Lussac-tyyppinen.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilicate glass 3,3, DIN ISO 3507, Gay-Lussac type.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Pycnometer, Säätämätön, Tilavuus (nimell.): 50 ml, Borosilikaattilasia 3.3
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3. Duran®, DIN 12809, ISO 3507, Gay-Lussac type.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Pycnometer head only
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Tuoteluettelon nro: (KAVA632431722019)
Toimittaja: Kavalier
Kuvaus: SIMAX®, borosilicate glass.
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (WITG8.126.139)
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Pycnometer, according to Hubbard
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (WITG3.902.002)
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Made of borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Tuoteluettelon nro: (WITG3.935.003)
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom