Hait: Koeputkitelineet
Erilaisia telineitä laboratoriokäyttöön. Laajasta koeputkitelinevalikoimasta löytyy oikeaa teline luomaan järjestystä laboratoriotyössä.<br />Kryoputkilaatikot on tehty kestämään kylmäsäilytystä, oikean kokoinen kryolaatikkoteline tuo järjestystä pakastimeen.<br />PCR-työskentelyyn sopivissa PCR-telineissä on paikat erikokoisille putkille.
Erilaisia telineitä laboratoriokäyttöön. Laajasta koeputkitelinevalikoimasta löytyy oikeaa teline luomaan järjestystä laboratoriotyössä.
Kryoputkilaatikot on tehty kestämään kylmäsäilytystä, oikean kokoinen kryolaatikkoteline tuo järjestystä pakastimeen.
PCR-työskentelyyn sopivissa PCR-telineissä on paikat erikokoisille putkille.
449  results were found
SearchResultCount:"449"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Lasikuituvahvistettua nailonia.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Teräslanka epoksipinnoitteella.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP, PS or steel wire with epoxy-coating.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Vial Racks are ideal for storage and transportation of vials.
Tuoteluettelon nro: (211-0345)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP.
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This PCR storage rack offers a sleek and modern design that includes a unique lid that the rack slides out from, and then rotates 180°, to become a co...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP-teline neljällä sivulla, jotka voidaan ladata itsenäisesti.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Accessory for spectrophotometers, Cuvette, VWR®
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pakastintelineet säilytys- ja inventointijärjestelminä pystysuoralle ULT-pakastimelle helpottavat näytteiden järjestämistä.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pakastintelineet säilytys- ja inventointijärjestelminä pystysuoralle ULT-pakastimelle helpottavat näytteiden järjestämistä.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Rack, Test tube, VWR®, Stainless steel test tube rack, Ruostumaton teräs, Putkille: 0,5 ml
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pakastintelineet säilytys- ja inventointijärjestelminä pystysuoralle ULT-pakastimelle helpottavat näytteiden järjestämistä.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Rack, Test tube, VWR®, putken halkaisijalle: 14 mm, Kolojen määrä: 33
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Racks, Test tube, VWR®, Koeputkiteline, ruostumatonta terästä 12 ja 18 l hauteille, putken halkaisijalle: 10 mm, Kolojen määrä: 48
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 449
no targeter for Bottom