Hait: Pullotelineet
Pulloille ja suurille näyteputkille tarkoitettuja pullotelineitä voidaan käyttää näytteiden säilytykseen ja kuljetukseen. Saatavana myös pulloteline elatusainepulloille sekä soluviljelypulloteline.
Pulloille ja suurille näyteputkille tarkoitettuja pullotelineitä voidaan käyttää näytteiden säilytykseen ja kuljetukseen. Saatavana myös pulloteline elatusainepulloille sekä soluviljelypulloteline.
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Wire racks, epoxy coated.
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Racks made of PP, white.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: A microplate sized holder that allow small DURAN® GL 25 bottles to be used with liquid handling robots.
Tuoteluettelon nro: (SCOT292807358)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Protects the base of 5 L bottles from damage during transport around the laboratory or production facility.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: Wire, epoxy coated.
Tuoteluettelon nro: (CORN10047)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: The HYPERStack® Nest accessory is designed for use with the Corning® HYPERStack® 36-layer cell culture vessel.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Teline, Rack, for 12 BOD bottles (300 ml)
Tuoteluettelon nro: (BELAF169690012)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Racks have 12 places (3×4 rows) for 300 ml Biological Oxygen Demand bottles.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: These polypropylene racks hold 25 cc, 75 cc (50 to 75 ml or 250 to 260 ml) or similar sized tissue culture flasks in a vertical position.
Tuoteluettelon nro: (BELAF185132300)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Acrylic, clear.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Kuvaus: Racks for media bottles, made of high quality stainless steel, electrolytic polished.
Tuoteluettelon nro: (BELAF169640006)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Racks made of epoxy-coated welded steel.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (DELTNT-250)
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: Made of stainless steel wire with lid.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom