  • Kriteerit
    • In Stock (43)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "sentrifugiputkiteline"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/25/18709525.jpg
Sentrifugiputkitelineessä säilytetään ja pidetään järjestyksessä sentrifugiputkia tai yleisesti koeputkia. Telineitä on olemassa erikokoisille putkille ja myös niiden paikkaluku voi vaihdella muutamasta koeputkesta aina kymmeniin putkiin saakka.Sentrifugiputiteline voi olla valmistettu eri materiaaleista, mutta nykyisin yleisimmät ovat eri muovilaadut kuten polypropyleeni tai polykarbonaatti. Myös päällystetystä metallilangasta valmistetut sentrifugiputkitelineet ovat edelleen yleisesti käytössä.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Epoksipulverilla pinnoitettua terästä
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   PP.
Tuoteluettelon nro: (525-0971)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Rack, PP, white, desgned specifically for 5 ml centrifuge tubes, including Eppendorf brand. It also accommodates other tubes with a diameter of 13 to ...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   PP.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kaksipuolisiin "palapelinpaloihin" sopivat monet erilaiset 1,5/2,0/15 ja 50 ml putket. Paloja voi käyttää erikseen, jos näytteitä on vähän, tai n...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Rack, PP, white. This open style floating rack provides tubes with maximum contact with the water and better circulation of the water bath around the ...
UOM:  1 * 2 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Polypropeeni
Tuoteluettelon nro: (525-1003)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Made of PP (polypropylene), purple.
UOM:  1 * 5 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 30
  1  2  3  4  Seuraava