VWR®, Sentrifugiputkien lankatelineet
Toimittaja: VWR
VWR®
211-0197EA 36.3 EUR
211-0197 525-0742 525-0741
VWR®, Sentrifugiputkien lankatelineet
Koeputkitelineet Tube Racks
Teräslanka epoksipinnoitteella.
  • Uurrettu pohja estää putkien liukumisen
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
Racks for 15 and 50 ml centrifuge tubes and 250 ml centrifuge bottles. Can also be used for all other types of tubes.