Hait: Kromatografian näytekuppitelineet
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Vial Racks are ideal for storage and transportation of vials.
Tuoteluettelon nro: (548-0131)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kirkasta, läpinäkyvää akryyliä.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (548-1388A)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Teline, Chromatography vials , VWR®, PP, Kolojen määrä: 50, L×S×K: 200×105×17 mm
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (SPET268-816000)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Sample rack holds up to 60 standard 14 ml vials.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: PerkinElmer
Kuvaus: These polypropylene racks accommodate 40 headspace auto-sampler vials.
Toimittaja: PerkinElmer
Kuvaus: Teline, Chromatography vial, Putkille: 1,5 ml, Reiän halk.: 14 mm, Kolojen määrä: 24 (4×6)
Toimittaja: CHROMACOL
Kuvaus: These vial racks are chemically resistant and fairly robust for a safe working position on the lab bench and during transport.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: These polypropylene racks accommodate 36 or 50 headspace auto-sampler vials. Each well has an opening in the bottom to facilitate drainage.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: These PP racks accommodate 48, 50, 90 or 96 vials of different sizes.
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: These chromatography vial racks are used for a safe standing position of the vials on the lab bench.
Toimittaja: NSC (NATIONAL SCIENTIFIC COMP.
Kuvaus: Stackable PP or PS storage racks for 12×32 mm or 15×45 mm vials.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom