VWR®, Vial Racks
Toimittaja: VWR
VWR®
548-0131EA 114 EUR
548-0131
VWR®, Vial Racks
Koeputkitelineet Kromatografian näytekuppitelineet
Kirkasta, läpinäkyvää akryyliä.
  • Helppo näytepullojen käsittely ja kuljetus
  • Vakaa rakenne
  • Myös kartiopulloilla vakaa seisonta-asento telineessä