Hait: Kryogeeniset Näytekuppitelineet
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (211-0139)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PC.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus: Compatible with automated systems and rack features locking lid to secure samples.
Toimittaja: Greiner Bio-One
Kuvaus: Datamatrix cryo rack for 48 Cryo.s™ storage tubes.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml Externally-threaded universal tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for tra...
Tuoteluettelon nro: (734-1882)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: This reusable PP rack holds 50 cryogenic vials.
UOM: 1 * 2 Items
Sertifikaatit
Tuoteluettelon nro: (479-3229)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PC, voidaan autoklavoida.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (479-3228)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PC, voidaan autoklavoida.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Rack, Cryogenic vials, Putkille: 2 ml, Kolojen määrä: 48 (6×8)
Tuoteluettelon nro: (HEATHS23229B)
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: Racks to store and transport cryogenic vials.
UOM: 1 * 4 Items
Tuoteluettelon nro: (391-8531)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Polyfenyleenioksidia, voidaan autoklavoida.
UOM: 1 * 15 Items
Tuoteluettelon nro: (479-2111)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: The CryoELITE® benchmate rack can be used for both freestanding and round bottom vials. The Loctagon™ bottom allows for the one hand removal of freest...
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (RATI5300100)
Toimittaja: RATIOLAB
Kuvaus: The cryotubes with self standing base are automatically locked in the workstation and can easily be screwed and unscrewed with one hand.
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Polypropylene lid with easy to read alphanumeric labels.
Tuoteluettelon nro: (479-1231)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PP, blue.
UOM: 1 * 4 Items
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: These cryovials storage boxes are made of extra strong polycarbonate, designed to be used at temperatures between −190 and 121 °C. Transparent covers ...
Tuoteluettelon nro: (BCISBCS-222)
Toimittaja: BIOCISION, LLC
Kuvaus: These polypropylene cryogenic racks feature a locking mechanism that allow one handed opening for self-standing cryogenic vials.
UOM: 1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom