Hait: Kyvettitelineet
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Accessory for spectrophotometers, Cuvette, VWR®
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Racks, made of PP, translucent. Hold fragile spectralphotometer cuvettes in complete safety.
Tuoteluettelon nro: (HELL3001.10)
Toimittaja: HELLMA
Kuvaus: Polypropylene.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (705-0329)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Cell holder for UV/Vis spectrophotometer, Cuvette
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: PerkinElmer
Kuvaus: Cell holder, Single position thermostated cell holder with stirrer fleas (10 mm)
Tuoteluettelon nro: (634-8100)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PP.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (634-8580)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: PE.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BELAF185150000)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Made of white PP. Rack holds 10 mm light path spectrophotometer cuvettes in two tiers with numbered wells.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (634-8290)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: These PP rack provides gentle no-scratch support for fragile and expensive spectrophotometer cuvettes.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HACHLYW915)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Rack made of PP, with numbered positions for 2×8 cuvettes of 10 mm pathlength.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom