VWR®, Kuivatustelineet
Toimittaja: VWR
VWR®
211-0196EA 216 EUR
211-0196 82024-450
VWR®, Kuivatustelineet
Koeputkitelineet Kuivatustelineet
Lanka, vinyylipinnoitettu.
  • Voidaan sijoittaa työpöydälle tai kiinnittää seinään
  • Valumisastia on helppo vetää sivukautta tyhjennettäväksi
18 suurta kuivaustappia (pituus 127 mm) isoille astioille ja 72 lyhyempää kuivaustappia (pituus 76 mm) pienemmille astioille.