Mikrosentrifugiputkitelineet
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU82024-494EA 0 EUR
VWRU82024-494 211-0216 VWRU82024-490 211-0213 211-0215 211-0217 211-0218 211-0214
Mikrosentrifugiputkitelineet
Koeputkitelineet Mikroputkitelineet tai koeputkitelineet mikrosentrifugiputkille
PP.
  • Sopii erinomaisesti pakastimeen
  • Sivuissa on kahvat turvallista käsittelyä varten
  • Numeroitu näytteiden helppoa tunnistamista varten
96 (8 × 12) mikroputkelle, joiden tilavuus on 0,5 ml tai 96 mikroputkelle, joiden tilavuus on 1,5/2 ml. Kartiomaisesti kapenevissa aukoissa putket pysyvät tiukasti. Mukana kiinni napsautettava kansi, jota voi käyttää myös suojapohjana.
Tilaustiedot: Värikoodattuun sarjaan sisältyy yksi sininen, yksi vihreä, yksi vaaleanpunainen, yksi keltainen ja yksi oranssi teline.