VWR®, Mikrosentrifugiputkitelineet
Toimittaja: VWR
VWR®
211-0210EA 32.5 EUR
211-0210 211-0205 211-0206 211-0204 211-0209 211-0207 211-0208
VWR®, Mikrosentrifugiputkitelineet
Koeputkitelineet Tube Racks
PP.
  • Sopii erinomaisesti pakastukseen
  • Sivuissa on kahvat turvallista käsittelyä varten
  • Numeroitu näytteiden helppoa tunnistamista varten
Tilaa korkeintaan 80 mikrosentrifugiputkelle (1,5 tai 2,0 ml). Kartionmuotoiset reiät 5 × 16 putkelle pitävät mikroputket tiukasti paikallaan.
Tilaustiedot: Värivalikoima sarjaan sisältyy yksi sininen, yksi vihreä, yksi vaaleanpunainen, yksi keltainen ja yksi oranssi teline.