VWR®, Mikroputkitelineet, kelluvat
Toimittaja: VWR
VWR®
211-0223EA 45.9 EUR
211-0223 211-0226
VWR®, Mikroputkitelineet, kelluvat
Koeputkitelineet Tube Racks
PP.
  • Irrotettavan pohjan ansiosta putket on mahdollista poistaa helposti ja nopeasti
  • Soveltuu myös enintään 2 millilitran kryoputkille
  • Vakaa ja kestää hyvin kemikaaleja
Tilavuudeltaan 0,5 - 2 ml reaktioputkien pitämiseen vakiolämpötilaisissa vesihauteissa. Telineet kelluvat myös ollessaan täynnä. Reaktioputket pysyvät kehikossa tiukasti paikoillaan. Kahvat helpottavat telineen laittamista vesihauteeseen, sieltä poistamista ja kantamista. Ei voi autoklavoida.