Säilytysjärjestelmät mikrosentrifugiputkitelineille
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
211-0211EA 238 EUR
211-0211 211-0212
Säilytysjärjestelmät mikrosentrifugiputkitelineille
Koeputkitelineet Mikroputkitelineet tai koeputkitelineet mikrosentrifugiputkille
Kirkasta akryyliä
  • Vakaa, tukeva, pinottava ja tilaa säästävä
  • Turvallinen säilytyspaikka, josta koeputkitelineet on helppo nostaa käyttöön
  • Helppo puhdistaa
Korkeintaan kahdeksalle telineelle, VWR:n mikrosentrifugiputkitelineille nro 211-0204 - 211-0210. Nämä telineet auttavat pitämään suuren määrän mikroputkia järjestyksessä työtasolla. Mahtuu korkeintaan kahdeksan 80-kuoppaista mikroputkitelinettä, joissa on joko 1,5 tai 2,0 ml:n mikroputkia.