Koeputkitelineet, tuikeputkien telineet
Toimittaja: Bel-Art
218-1290EA 109 EUR
218-1290
Koeputkitelineet, tuikeputkien telineet
Koeputkitelineet Nestetuikepullotelineet
PP, voidaan autoklavoida.
  • Two handles for safe and easy transport
  • Two levels for good sample visibility
Rack for 24 scintillation vials (3×8 format).
W×D×H: 298×127×95 mm.