Hait: Värjäystelineet
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (631-0339)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Racks that can be simply be added to a plain glass dish 220×150 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (631-0340)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Stainless steel
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HECH41240010)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Racks, made of Plexiglas®, for microscopic slides, with numbering 1 to 12 and field for inscriptions.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Staining rack, Plexiglas®, in the form of an extendable bridge, that can be fixed in the horizontal or at an inclined position. Suitable for trays or ...
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: These staining racks are made of hardwood and have amber or clear glass pipette bottles.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Staining racks, made of Plexiglas®, with staining glass jars.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Soda-kalkkilasi ja ruostumaton teräs.
Tuoteluettelon nro: (631-9520)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: PP.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: Staining baskets and racks, made of stainless steel. Designed for 76×26 mm slides.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Staining stands made of hardwood with staining glass jars.
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: Stainless steel staining racks for microscope slides with and without dividers.
Tuoteluettelon nro: (720-0096)
Toimittaja: DIXON SCIENTIFIC
Kuvaus: Comprises two brass end-plates fitted with levelling screws and clips.
UOM: 1 * 2 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom