VWR®, Mikroputki- ja koeputkitelineet, kuutiomalli
Toimittaja: VWR
VWR®
211-0345EA 70.9 EUR
VWRU82010-746 211-0345
VWR®, Mikroputki- ja koeputkitelineet, kuutiomalli
Koeputkitelineet Tube Racks
PP.
  • Sivu 1: 4 reikää 50 ml:n putkille
  • Sivu 2: 10 reikää 15 ml:n putkille
  • Sivu 3: 12 reikää 12×75 mm:n tai 12×100 mm:n putkille
  • Sivu 4: 16 reikää 1,5 - 2,0 ml:n mikroputkille
Neljä sivua, jotka voidaan täyttää erikseen. Voidaan kiinnittää toisiinsa. Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys. Korkea lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida.
Tilaustiedot: Värivalikoima pakkauksessa on 1 teline kutakin väriä: oranssi, sininen, vihreä, vaaleanpunainen ja keltainen.